2-Bromocarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4381-5G B4381-25G
TCIAB4381-5GEA 114 EUR InStock
TCIAB4381-5G TCIAB4381-25G
2-Bromocarbazole ≥98.0% (par GC)
2-Bromocarbazole
Formule: C₁₂H₈BrN
Numéro MDL: MFCD09750430
Numéro CAS: 3652-90-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 253.0 to 257.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité