3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB4382-5GEA 151 EUR InStock
TCIAB4382-5G TCIAB4382-1G
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD02683288
Numéro CAS: 55758-02-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité