Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B4384-5G B4384-25G
TCIAB4384-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB4384-5G TCIAB4384-25G
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Formule: C₆H₁₆ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00041987
Numéro CAS: 38402-02-7
EINECS: 253-913-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité