2,3-Bis(4-hydroxyphényl)propanenitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4385-10MG B4385-50MG
TCIAB4385-10MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAB4385-10MG TCIAB4385-50MG
2,3-Bis(4-hydroxyphényl)propanenitrile ≥98.0% (par GC)
2,3-Bis(4-hydroxyphényl)propanenitrile
Formule: C₁₅H₁₃NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01695412
Numéro CAS: 1428-67-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité