(4-Bromophényl)acétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromophenylacetone
B4387-5G B4387-25G
TCIAB4387-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB4387-5G TCIAB4387-25G
(4-Bromophényl)acétone ≥98.0% (par GC)
(4-Bromophényl)acétone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Numéro MDL: MFCD00210401
Numéro CAS: 6186-22-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité