Bilobalide ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4388-10MG B4388-50MG
TCIAB4388-10MGEA 73.7 EUR InStock
TCIAB4388-10MG TCIAB4388-50MG
Bilobalide ≥96.0% (par GC)
Bilobalide
Formule: C₁₅H₁₈O₈
MW: 326,30 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00238547
Numéro CAS: 33570-04-6
Merck Index: 14,01220
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -57.0 to -63.0 deg (C=1, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité