4,8-Bis(2-ethylhexyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,8-Bis((2-ethylhexyl)oxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
B4395-200MG B4395-1G B4395-5G
TCIAB4395-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAB4395-200MG TCIAB4395-1G TCIAB4395-5G
4,8-Bis(2-ethylhexyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥95.0% (par HPLC)
4,8-Bis(2-ethylhexyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formule: C₂₆H₃₈O₂S₂
MW: 446,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD17018551
Numéro CAS: 1160823-77-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d7463624836844e18daac243593b9eeec046df&vid=f2d7463624836844e18daac243593b9eeec046df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité