4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,8-Bis(octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
B4396-200MG B4396-1G
TCIAB4396-200MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAB4396-200MG TCIAB4396-1G
4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (par GC)
4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formule: C₂₆H₃₈O₂S₂
MW: 446,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD26793498
Numéro CAS: 1098102-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité