1-Bromo-3,7-dimethyloctane ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4401-5G B4401-25G
TCIAB4401-5GEA 129 EUR InStock
TCIAB4401-5G TCIAB4401-25G
1-Bromo-3,7-dimethyloctane ≥93.0% (par GC)
1-Bromo-3,7-dimethyloctane
Formule: C₁₀H₂₁Br
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00039201
Numéro CAS: 3383-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité