6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4402-1G B4402-5G
TCIAB4402-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB4402-1G TCIAB4402-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (par GC)
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00461173
Numéro CAS: 24036-52-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité