Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-N-méthylaniline ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB4403-5GEA 139 EUR InStock
TCIAB4403-5G
4-Bromo-N-méthylaniline ≥95.0% (par GC)
4-Bromo-N-méthylaniline


Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: 11°C
Numéro MDL: MFCD03030391
Numéro CAS: 6911-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité