2-Bromo-9,9-dihexylfluorene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
B4404-200MG B4404-1G
TCIAB4404-200MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAB4404-200MG TCIAB4404-1G
2-Bromo-9,9-dihexylfluorene ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-9,9-dihexylfluorene
Formule: C₂₅H₃₃Br
MW: 413,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD14584649
Numéro CAS: 226070-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité