Stéarate de octadécyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Stearic acid stearyl ester, Octadecyl stearate, Octadecyl octadecanoate
368110050 368110010
ACRO368110050EA 784 EUR InStock
ACRO368110050 ACRO368110010
Stéarate de octadécyle 98%
Stéarate de octadécyle
Formule: C₃₆H₇₂O₂
MW: 536,97 g/mol
Point d'ébullition: ∼175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64 °C
Point d'éclair: ≥ 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056225
Numéro CAS: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité