6-Bromopyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridone, 2-Bromo-6-hydroxypyridine, 6-Bromo-2(1H)-pyridinone, 6-Bromo-2-pyridinol
B4408-1G B4408-5G
TCIAB4408-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB4408-1G TCIAB4408-5G
6-Bromopyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Bromopyridine-2-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234043
Numéro CAS: 27992-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité