Acide 3-(2-bromophényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4409-5G B4409-25G
TCIAB4409-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB4409-5G TCIAB4409-25G
Acide 3-(2-bromophényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(2-bromophényl)propionique
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Numéro MDL: MFCD01310791
Numéro CAS: 15115-58-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité