2-Bromo-5-nitrothiazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4413-1G B4413-5G
TCIAB4413-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB4413-1G TCIAB4413-5G
2-Bromo-5-nitrothiazole ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-5-nitrothiazole
Formule: C₃HBrN₂O₂S
MW: 209,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005317
Numéro CAS: 3034-48-8
EINECS: 221-226-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité