Acide butylmalonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl-1,3-propanedioic acid, 2-Butylmalonic acid
B4414-5G B4414-25G
TCIAB4414-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB4414-5G TCIAB4414-25G
Acide butylmalonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide butylmalonique
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002673
Numéro CAS: 534-59-8
EINECS: 208-602-7
Merck Index: 14,01576
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité