Trichlorure de bore ∼17% ∼1 mol/L dans l'hexane
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB4416-100MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAB4416-100ML
Trichlorure de bore ∼17% ∼1 mol/L dans l'hexane
Trichlorure de bore
Formule: BCl₃
MW: 117,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011313
Numéro CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01348
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité