Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stéarate de octadécyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Stéarate de stéaryle

EHERC16974500EA 166 EUR InStock
EHERC16974500
Stéarate de octadécyle
Stéarate de octadécyle


Formule: C₃₆H₇₂O₂
MW: 536,97 g/mol
Point d'ébullition: ∼175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64 °C
Point d'éclair: >160 °C
Numéro MDL: MFCD00056225
Numéro CAS: 2778-96-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité