1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
B4423-5G B4423-25G
TCIAB4423-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB4423-5G TCIAB4423-25G
1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène
Formule: C₈H₈Br₂O
MW: 279,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078664
Numéro CAS: 19614-12-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité