2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
B4424-1G B4424-5G
TCIAB4424-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4424-1G TCIAB4424-5G
2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₂₇H₂₃N
MW: 361,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD16036286
Numéro CAS: 897671-69-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité