1,4-Bis(4-amino-2-trifluoromethylphenoxy)benzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(1,4-Phenylenebis(oxy))bis(3-(trifluoromethyl)aniline)
B4428-5G B4428-25G
TCIAB4428-5GEA 66 EUR InStock
TCIAB4428-5G TCIAB4428-25G
1,4-Bis(4-amino-2-trifluoromethylphenoxy)benzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,4-Bis(4-amino-2-trifluoromethylphenoxy)benzene
Formule: C₂₀H₁₄F₆N₂O₂
MW: 428,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368071
Numéro CAS: 94525-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité