2,2-Bis(3-amino-4-hydroxylphenyl)propane ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Isopropylidenebis(2-aminophenol), 4,4'-(Propane-2,2-diyl)bis(2-aminophenol)
B4429-5G B4429-25G
TCIAB4429-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB4429-5G TCIAB4429-25G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxylphenyl)propane ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxylphenyl)propane
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₂
MW: 258,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00437413
Numéro CAS: 1220-78-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité