L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
tert-Butylamine hydroiodide 97,0 N, T
Fournisseur: TCI
Attention
B4434-1G B4434-5G
TCIAB4434-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB4434-1G TCIAB4434-5G
tert-Butylamine hydroiodide 97,0 N, T
tert-Butylamine hydroiodide
Formule: C₄H₁₁N
MW: 201.05 g/mol
Numéro CAS: 39557-45-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité