2-Bromo-9-phényl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
B4439-1G B4439-5G
TCIAB4439-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB4439-1G TCIAB4439-5G
2-Bromo-9-phényl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
2-Bromo-9-phényl-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD24387061
Numéro CAS: 94994-62-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité