2-Bromotriphénylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4442-1G B4442-5G
TCIAB4442-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB4442-1G TCIAB4442-5G
2-Bromotriphénylène ≥98.0% (par GC)
2-Bromotriphénylène
Formule: C₁₈H₁₁Br
Numéro MDL: MFCD16659043
Numéro CAS: 19111-87-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité