tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB4444-1GEA 284 EUR InStock
TCIAB4444-1G
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631214
Numéro CAS: 135632-53-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité