(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4446-1G B4446-5G
TCIAB4446-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4446-1G TCIAB4446-5G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC)
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Numéro MDL: MFCD04115306
Numéro CAS: 143900-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +23.0 deg (C=5,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité