6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4448-1G B4448-5G
TCIAB4448-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB4448-1G TCIAB4448-5G
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (par GC)
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₃BrClNS
MW: 248,53 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD04971822
Numéro CAS: 80945-86-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité