4-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromodibenzo[b,d]thiophene
B4449-1G B4449-5G
TCIAB4449-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB4449-1G TCIAB4449-5G
4-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
4-Bromodibenzothiophene
Formule: C₁₂H₇BrS
MW: 263,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683746
Numéro CAS: 97511-05-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité