3-(4-Bromophényl)-9-phényl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
B4452-1G B4452-5G
TCIAB4452-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4452-1G TCIAB4452-5G
3-(4-Bromophényl)-9-phényl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3-(4-Bromophényl)-9-phényl-9H-carbazole
Formule: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD14582939
Numéro CAS: 1028647-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité