8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Bromo-7-(but-2-yn-1-yl)-3-methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione
B4454-200MG B4454-1G
TCIAB4454-200MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4454-200MG TCIAB4454-1G
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine
Formule: C₁₀H₉BrN₄O₂
MW: 297,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD22126091
Numéro CAS: 666816-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité