2-Bromo-3-décylthiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4455-5G B4455-25G
TCIAB4455-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB4455-5G TCIAB4455-25G
2-Bromo-3-décylthiophène ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-3-décylthiophène
Formule: C₁₄H₂₃BrS
Numéro MDL: MFCD16619251
Numéro CAS: 144012-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité