2-Bromo-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B4456-1G B4456-5G
TCIAB4456-1GEA 102 EUR InStock
TCIAB4456-1G TCIAB4456-5G
2-Bromo-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Bromo-1,10-phenanthroline
Formule: C₁₂H₇BrN₂
MW: 259,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276287
Numéro CAS: 22426-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité