2-Bromodibenzo[b,d]furane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromodibenzo[b,d]furan
B4459-1G B4459-5G
TCIAB4459-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4459-1G TCIAB4459-5G
2-Bromodibenzo[b,d]furane ≥98.0% (par GC)
2-Bromodibenzo[b,d]furane
Formule: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00092338
Numéro CAS: 86-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité