5-Bromo-2-méthoxy-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
B4460-1G B4460-5G
TCIAB4460-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4460-1G TCIAB4460-5G
5-Bromo-2-méthoxy-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-méthoxy-6-méthylpyridine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD03094943
Numéro CAS: 126717-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité