5-Bromo-2-méthoxy-3-nitropyridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4461-1G B4461-5G
TCIAB4461-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4461-1G TCIAB4461-5G
5-Bromo-2-méthoxy-3-nitropyridine ≥96.0% (par GC)
5-Bromo-2-méthoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233,0200 g/mol
Numéro MDL: MFCD07374968
Numéro CAS: 152684-30-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité