Beclomethasone dipropionate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4464-1G B4464-5G
TCIAB4464-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB4464-1G TCIAB4464-5G
Beclomethasone dipropionate ≥98.0% (par HPLC)
Beclomethasone dipropionate
Formule: C₂₈H₃₇ClO₇
Numéro MDL: MFCD00135613
Numéro CAS: 5534-09-8
EINECS: 226-886-0
Merck Index: 14,01019
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +88.0 to +94.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité