trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans,trans-Bis[4-(trifluoromethyl)benzal]acetone, trans,trans-Bis[4-(trifluoromethyl)benzylidene]acetone, (1E,4E)-1,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)penta-1,4-dien-3-one, trans,trans-Bis[4-(trifluoromethyl)styryl] Ketone
B4468-200MG B4468-1G
TCIAB4468-200MGEA 73.7 EUR InStock
TCIAB4468-200MG TCIAB4468-1G
trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (par HPLC)
trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one
Formule: C₁₉H₁₂F₆O
MW: 370,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD05662426
Numéro CAS: 103836-71-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité