N,N'-Bis(4-methoxy-2-methylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4470-5G B4470-25G
TCIAB4470-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB4470-5G TCIAB4470-25G
N,N'-Bis(4-methoxy-2-methylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Bis(4-methoxy-2-methylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Formule: C₄₀H₃₆N₂O₂
MW: 576,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD28384132
Numéro CAS: 169685-34-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité