α-Bromodésoxybenzoine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4471-5G B4471-25G
TCIAB4471-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB4471-5G TCIAB4471-25G
α-Bromodésoxybenzoine ≥95.0% (par GC)
α-Bromodésoxybenzoine
Formule: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000136
Numéro CAS: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité