N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Boc-propargylamine, 2-Propynylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Propynylcarbamate
B4472-1G B4472-5G
TCIAB4472-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4472-1G TCIAB4472-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine ≥98.0% (par GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine
Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07367245
Numéro CAS: 92136-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité