Benzo-2-oxa-1,3-diazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB4473-5GEA 264 EUR InStock
TCIAB4473-5G TCIAB4473-1G
Benzo-2-oxa-1,3-diazole ≥98.0% (par GC)
Benzo-2-oxa-1,3-diazole
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068064
Numéro CAS: 273-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité