9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4475-200MG B4475-1G
TCIAB4475-200MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4475-200MG TCIAB4475-1G
9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (par GC)
9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene
Formule: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD24842536
Numéro CAS: 625854-02-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité