6-Bromoquinoxaline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4476-1G B4476-5G
TCIAB4476-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB4476-1G TCIAB4476-5G
6-Bromoquinoxaline ≥98.0% (par GC)
6-Bromoquinoxaline
Formule: C₈H₅BrN₂
MW: 209,0427 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Numéro MDL: MFCD00837757
Numéro CAS: 50998-17-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité