2-(4-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)-1-phenyl-1H-benzoimidazole
B4479-1G B4479-5G
TCIAB4479-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB4479-1G TCIAB4479-5G
2-(4-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole
Formule: C₁₉H₁₃BrN₂
MW: 349,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD09261342
Numéro CAS: 2620-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité