1-(4-Bromophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)thiourea, N-(4-Bromophenyl)thiourea, 4-Bromophenylthiourea
B4484-1G B4484-5G
TCIAB4484-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB4484-1G TCIAB4484-5G
1-(4-Bromophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(4-Bromophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄Br)NHC(S)NH₂
MW: 231,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041176
Numéro CAS: 2646-30-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité