5-Bromo-2,3-difluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
B4490-5G B4490-25G
TCIAB4490-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB4490-5G TCIAB4490-25G
5-Bromo-2,3-difluorophénol ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2,3-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631350
Numéro CAS: 186590-26-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité