3-Bromo-4-fluorophénol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4491-5G B4491-25G
TCIAB4491-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB4491-5G TCIAB4491-25G
3-Bromo-4-fluorophénol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-4-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
Point d'ébullition: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425884
Numéro CAS: 27407-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité