4-Bromo-2-trifluorométhylphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
B4493-5G B4493-25G
TCIAB4493-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB4493-5G TCIAB4493-25G
4-Bromo-2-trifluorométhylphénol ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-2-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD05668981
Numéro CAS: 50824-04-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité